Przejdź do
309583
Pentaethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
95%
Synonim(y):
3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diyl ditosylate, Pentaethylene glycol ditosylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO3(CH2CH2O)5SO2C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.65
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599245
Assay:
95%
Form:
viscous liquid
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C24H34O10S2/c1-21-3-7-23(8-4-21)35(25,26)33-19-17-31-15-13-29-11-12-30-14-16-32-18-20-34-36(27,28)24-9-5-22(2)6-10-24/h3-10H,11-20H2,1-2H3
InChI key
BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentaethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the preparation of 3′-formylbenzo-18-crown-6 by undergoing coupling reaction with 2,3-dihydroxybenzaldehyde. It was also used to prepare calix[4]arenes, calix[5]arenes and crown ethers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
339032733652317551
description
95%
description
98%
description
>97%
description
98%
assay
95%
assay
98%
assay
>97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
viscous liquid
form
-
form
liquid
form
solid
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.521
refractive index
-
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.227 g/mL at 25 °C
density
-
functional group
tosylate, ether
functional group
tosylate, ether
functional group
-
functional group
tosylate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)