Merck
335355
Sigma-Aldrich
Coronene
purified by sublimation, 99%
Wybierz wielkość
100 MG
595,00 zł
500 MG
1995,00 zł
595,00 zł
Cena katalogowa1190,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
595,00 zł
500 MG
1995,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.35
Beilstein:
658468
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
595,00 zł
Cena katalogowa1190,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
oczyszczone przez
sublimation
bp
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
Klucz InChI
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
An n-channel organic semiconductor.[1]
Used to synthesize MBE-grown layered superconductors.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jpn J. App. Phys., Part I, 34, 3837-3845 (1995)
Anna M Hiszpanski et al.
ACS nano, 7(1), 294-300 (2012-12-12)
The structuring in organic electrically active thin films critically influences the performance of devices comprising them. Controlling film structure, however, remains challenging and generally requires stringent deposition conditions or modification of the substrate. To this end, we have developed post-deposition
Seok Ju Kang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(34), 8594-8597 (2012-07-19)
"Ball and socket" motif: The contorted dibenzotetrathienocoronene (6-DBTTC) forms a complex with the C(70) fullerene PC(70) BM embedded in an amorphous phase of PC(70) BM. The materials are processable into organic solar cells in solution. The power conversion efficiency is
Di Wu et al.
The Journal of organic chemistry, 77(24), 11319-11324 (2012-11-29)
The construction of coronenes using simple building blocks is a challenging task. In this work, triphenylene was used as a building block to construct functionalized coronenes, and their solid structures and optoelectronic properties were investigated. The single crystal structures showed
Long Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(43), 17869-17872 (2012-10-16)
Here we report hexathienocoronenes (HTCs), fully thiophene-annelated coronenes in which six double bonds in the periphery are thieno-fused. The derivatives tetrasubstituted with hexyl and dodecyl chains show a phase formation that strongly depends on the chain length. HTCs are remarkably