Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 223,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 576,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
Quality Segment
assay
98%
bp
384 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
InChI key
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Polyfluoranthene (PFA) based conducting polymer (PFA) by electrochemical anodic oxidation using Lewis acid catalyst.
- Substituted fluorenones.
- Fluorescence-emitting oligofluoranthene (OFA) nanorods by oxidative oligomerization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay - | assay - |
| bp 384 °C (lit.) | bp - | bp 384 °C (lit.) | bp - |
| mp 105-110 °C (lit.) | mp 163-165 °C (lit.) | mp 105-110 °C (lit.) | mp 163-165 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoranthene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
388.4 °F - closed cup
flash_point_c
198.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
206-44-0
206-44-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Benzo[b]fluoranthene 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/175/744/6fa5fca2-b6ec-47b6-ab7a-fe895843f226/640/6fa5fca2-b6ec-47b6-ab7a-fe895843f226.png)