Przejdź do
C84801
Coronene
97%
Synonim(y):
Superbenzene, [6]Circulene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
246,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
862,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-881-7
Beilstein/REAXYS Number:
658468
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
246,00 zł
Cena katalogowa328,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
bp
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
InChI key
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Coronene can be used
  • To synthesize active materials for organic photovoltaic and optoelectronic applications.
  • As ′nucleation seed′ to synthesize graphene by vapor deposition at low temperatures.
  • To build novel polycyclic aromatic molecular frameworks and architectures.
Incorporation of coronene as ′Carbon Dot′ for bioimaging applications has been reported.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
738328715123662933
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
mp
428 °C (lit.)
mp
56-60 °C
mp
51-55 °C
mp
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
bp
525 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
103-104 °C/20 mmHg
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coronene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)