Przejdź do
335037
Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
powder
Synonim(y):
Tetrakis(triphenylphosphine)ruthenium dihydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
511,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]4RuH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1156.26
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
511,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II),
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
mp
181-183 °C (lit.)
SMILES string
[RuH2].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ru.2H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;;;
InChI key
RXFATFKBDIQXLS-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for hydration of nitriles, isomerization of alkynes,Knoevenagel reactions and conjugate additions, and transferhydrogenation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
334995665096370193
description
-
description
-
description
97%
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhenium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: rhenium, reagent type: catalyst
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
181-183 °C (lit.)
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
205 °C (dec.) (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)