Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3930,00 zł
Nazwa produktu
Ruthenium(III) chloride trihydrate, technical
grade
technical
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
core: ruthenium, reaction type: C-H Activation, reagent type: catalyst
SMILES string
O.O.O.Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.3H2O.Ru/h3*1H;3*1H2;/q;;;;;;+3/p-3
InChI key
ZTWIEIFKPFJRLV-UHFFFAOYSA-K
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical | description ReagentPlus® | description 38.0-42.0% Ru basis | description 99.98% trace metals basis |
| reaction suitability reaction type: C-H Activation, core: ruthenium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: ruthenium | reaction suitability reagent type: catalyst, core: ruthenium | reaction suitability core: ruthenium, reagent type: catalyst |
| form solid | form powder and chunks | form powder | form powder and chunks |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?