Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 757,00 zł |
Informacje o tej pozycji
757,00 zł
Quality Segment
reaction suitability
core: ruthenium, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES string
[RuH2].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Ru.2H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;;/h3*1-15H;;;;
InChI key
MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Catalyst for conversion of 1,4-alkynediols into pyrroles
- Catalyst for oxidation of primary alcohols to methyl esters
- Catalyst for rearrangement of oximes to amides
- Catalyst for C-C coupling via directed C-H activation
- Catalyst for enyne cyclization
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 97% | description - | description - |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: ruthenium | reaction suitability core: rhenium, reagent type: catalyst |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 161-163 °C (lit.) | mp - | mp 181-183 °C (lit.) | mp 205 °C (dec.) (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?