Merck
225665
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) carbonyl hydride
97%
Synonim(y):
RhH(CO)(PPh3)3, Rhodium monocarbonyl hydrogen tris(triphenylphosphine), Tris(triphenylphosphine)carbonylrhodium hydride, trans-Carbonyl(hydrido)tris(triphenylphosphine)rhodium, Carbonyltris(triphenylphosphine)rhodium(I) hydride, Hydridocarbonyl-tris(triphenylphosphine)-rhodium(I), Rhodium(I) tris(triphenylphosphine) carbonyl hydride
Wybierz wielkość
500 MG
906,00 zł
5 G
6700,00 zł
906,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
906,00 zł
5 G
6700,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]3Rh(CO)H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
918.78
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
906,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
150 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[RhH].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Rh.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;;
Klucz InChI
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyzes the ring-opening isomeriztion of methylenecyclopropanes to 1,3-dienes.[1]
Cechy i korzyści
Homogeneous catalyst.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Mol. Catal. A: Chem., 241, 65-65 (2006)