Merck
33420
Sigma-Aldrich
5,6-Diaminouracil sulfate salt
purum, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine hemisulfate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4O2 · 0.5H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.16
Beilstein:
3781587
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
purum
Próba
≥95.0% (HPLC)
pozostałość po prażeniu
≤1%
mp
≥300 °C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)