Merck
275794
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl) phosphate
≥98%
Synonim(y):
Phosphoric acid tris(trimethylsilyl ester)
Wybierz wielkość
5 G
327,00 zł
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
327,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3SiO]3P(O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.54
Beilstein:
1794624
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
228-229 °C/720 mmHg (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O4PSi3/c1-15(2,3)11-14(10,12-16(4,5)6)13-17(7,8)9/h1-9H3
Klucz InChI
QJMMCGKXBZVAEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tris(trimethylsilyl) phosphate has been investigated as a novel film-forming additive for LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 cycling at high cut-off potential in LiPF6-based electrolyte[1]. Tris(trimethylsilyl) phosphate [Tris(trimethylsilyl) ester of phosphoric acid] undergoes dealkylsilylation reaction with alumazene to yield heteroadamantane molecule[2].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The use of [18O4]phosphoric acid in the quantitation of phosphate by gas-liquid chromatography-mass spectrometry analysis.
G Graff et al.
Analytical biochemistry, 107(2), 324-331 (1980-09-15)
Tris (trimethylsilyl) phosphate: A film-forming additive for high voltage cathode material in lithium-ion batteries.
Yan G, et al.
Journal of Power Sources, 248, 1306-1311 (2014)
A Garcia-Casas et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 973-980 (2019-08-07)
Sol-gel coatings are proposed as surface treatments for titanium-based materials to promote the osseointegration of prosthetic devices with the host. As precursors of sol-gel synthesis, two silanes were selected: 3-methacryloxypropyltrimethoxy silane and 2 tetramethyl orthosilane. Sol-gel synthesis was functionalized with
Jiri Pinkas et al.
Inorganic chemistry, 41(25), 6914-6918 (2002-12-10)
A dealkylsilylation reaction between alumazene [2,6-(i-Pr)(2)C(6)H(3)NAlMe](3) (1) and tris(trimethylsilyl) ester of phosphoric acid (2) in a 1:3 molar ratio provides the heteroadamantane molecule (MeAl)[2,6-(i-Pr)(2)C(6)H(3)N](3)[Al[OP(OSiMe(3))(3)]](2)(O(3)POSiMe(3)) (3). Compound 3 was characterized by analytical and spectroscopic methods, and its molecular structure was established
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf