Przejdź do
04502
Zinc phosphide
≥19% active phoshor (P) basis, powder
Synonim(y):
Trizinc diphosphide, Zn3P2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Zn3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-244-5
MDL number:
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
composition
active phoshor (P), ≥19%
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
storage temp.
room temp
SMILES string
[Zn]=P[Zn]P=[Zn]
InChI
1S/2P.3Zn
InChI key
NQDYSWQRWWTVJU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
773948587583366870
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: strontium
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
pieces
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
composition
active phoshor (P), ≥19%
composition
-
composition
-
composition
-
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pavol Bakoss et al.
Annals of agricultural and environmental medicine : AAEM, 14(1), 51-56 (2007-07-28)
The purpose of the study was to suppress a known natural focus of field fever exerting an influence on animal hosts of leptospires--small terrestrial mammals (s.t.m.) by rodenticide. After repeated application of the zinc phosphide rodenticide, the s.t.m. were regularly
Jens Jacob et al.
Pest management science, 66(2), 132-136 (2009-10-03)
Minimising the concentration of active ingredient in rodenticide bait is desirable economically and for the protection of the agroecosystem. This study aimed to identify a zinc phosphide concentration that balances palatability and efficacy for common vole (Microtus arvalis Pall.) management
A el-A Kamal et al.
The Journal of the Egyptian Public Health Association, 74(1-2), 175-191 (2007-01-16)
In April 1996, in Aswan Governorate, Egypt, an outbreak of vomiting without diarrhea, abdominal and leg pain was reported. A case-control study was conducted to determine the cause of the outbreak. 25 cases who had vomiting without diarrhea, abdominal and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04502-1KG04061838632494