Merck
332186
Sigma-Aldrich
1-Octyl-2-pyrrolidone
98%
Synonim(y):
1-Octyl-2-pyrrolidinone, N-Octyl-2-pyrrolidinone, N-Octyl-2-pyrrolidone, N-Octylbutyrolactam, N-Octylpyrrolidinone, N-Octylpyrrolidone, N-n-Octyl-α-pyrrolidone, N-n-Octyl-2-pyrrolidone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.32
Beilstein:
1526318
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
tw
170-172 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C12H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-11-8-9-12(13)14/h2-11H2,1H3
Klucz InChI
WPPOGHDFAVQKLN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-Octyl-2-pyrrolidone is a permeation enhancer and its effect in transport of steroidal permeants across hairless mouse skin was investigated via a parallel pathway skin model.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
287.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
142 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Yoneto et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(2), 209-214 (1998-03-31)
In a previous study, the enhancing effects of a series of 1-alkyl-2-pyrrolidones (APs; 1-ethyl, 1-butyl, 1-hexyl, and 1-octyl-2-pyrrolidone) on the transport of steroidal permeants across hairless mouse skin were investigated via a parallel pathway skin model. Isoenhancement concentration conditions were