Merck
280372
Sigma-Aldrich
1-Butylpyrrolidine
98%
Wybierz wielkość
100 ML
1620,00 zł
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
bp
155-157 °C/754 mmHg (lit.)
gęstość
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCN1CCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
JSHASCFKOSDFHY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1-Butylpyrrolidine has been used in:
  • microwave-assisted synthesis of ionic liquid precursor, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium methylcarbonate[1]
  • [N,N-methylbutylpyrrolidinium] thiosalicylate, ionic liquid[2]
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, characterization and thermal properties of thiosalicylate ionic liquids.
Wilfred CD and Mustafa FB.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 125(6), 1511-1515 (2013)
Giridhar Pulletikurthi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(2), 455-464 (2016-12-14)
The mixtures of 1-butylpyrrolidine and ZnCl
Optimised microwave-assisted synthesis of methylcarbonate salts: a convenient methodology to prepare intermediates for ionic liquid libraries.
Holbrey JD, et al.
Green Chemistry, 12(3), 407-413 (2010)
Giridhar Pulletikurthi et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(20), 2684-2693 (2017-08-05)
Electrostatic interactions are characteristic of ionic liquids (ILs) and play a pivotal role in determining the formation of species when solutes are dissolved in them. The formation of new species/complexes has been investigated for certain ILs. However, such investigations have