Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 441,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H31NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.42
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
403-730-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
viscous liquid
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
viscous liquid
refractive index
n
bp
202-205 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C16H31NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16(17)18/h2-15H2,1H3
InChI key
NJPQAIBZIHNJDO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1-Dodecyl-2-pyrrolidinone was used in the preparation of few-layered flakes of molybdenum disulfide (MoS2) via liquid phase exfoliation of bulk MoS2 powder.[3]
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?