Przejdź do
M2284
Manganese(III) acetylacetonate
technical grade
Synonim(y):
2,4-Pentanedione manganese(III) derivative, Manganic acetylacetonate, Mn(acac)3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mn(C5H7O2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
238-188-3
MDL number:
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
reaction suitability
core: manganese, reagent type: catalyst
mp
159-161 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Mn](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Mn/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Application
Oxidant used to oxidize phenols, β-dicarbonyl compounds, and thiols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
245763215880330825
description
technical grade
description
-
description
97%
description
98%
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: manganese
reaction suitability
core: manganese
reaction suitability
core: manganese
reaction suitability
core: manganese
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
159-161 °C (dec.) (lit.)
mp
248-250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?