Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 182,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 922,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
182,00 zł
Quality Segment
description
p-type semiconducting material
form
powder
composition
Dye content, 97%
mp
>300 °C
density
1.69 g/cm3
SMILES string
[Co]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Co/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI key
MPMSMUBQXQALQI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
Other Notes
- HOMO 5.0 eV
- LUMO 3.4 eV
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description β-form, Dye content 97 % | description Dye content 85 % | description 96% | description Dye content ~90 % |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition Dye content, 97% | composition Dye content, 85% | composition - | composition Dye content, ~90% |
| density 1.69 g/cm3 | density - | density - | density - |
| mp >300 °C | mp - | mp - | mp - |
| description p-type semiconducting material | description - | description - | description - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?