Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 150,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 684,00 zł |
Informacje o tej pozycji
150,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
form
solid
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80 °C
solubility
233 g/L
density
1.58 g/cm3 at 25 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur | description ≥99% | description for analysis EMSURE® ACS |
| form solid | form solid | form crystals | form solid |
| solubility 233 g/L | solubility 1200 g/L | solubility - | solubility 1980 g/L |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade synthesis grade | grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent |
| density 1.58 g/cm3 at 25 °C | density 1.45 g/cm3 | density 1.589 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.01 g/cm3 at 20 °C |
| pH 7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 6.1 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH 3.5-6 (25 °C, 50 g/L in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrat octanu manganu(II)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?