Merck
325287
Sigma-Aldrich
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)zinc
98%
Synonim(y):
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethane-1,2-diamine)zinc, ZnCl2-TMEDA
Wybierz wielkość
25 G
556,00 zł
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
556,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
176-178 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Zn/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
WEHCCWCYFYMBQX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)