Przejdź do
744050
(Difluoromethyl)trimethylsilane
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
(Trimethylsilyl)difluoromethane, Trimethyl(difluoromethyl)silane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
787,50 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3870,00 zł
3134,70 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCHF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.20
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2423974
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
787,50 zł
Cena katalogowa1050,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Halogenations
functional group
fluoro, silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C(F)F
InChI
1S/C4H10F2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
InChI key
OOKFLLNDYNWCHK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69057071337644095
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0%
description
≥98.0%
description
Selectophore™, ≥98.0%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0%, ≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0%, ≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
functional group
fluoro, silyl
functional group
amine, phenyl
functional group
amine, phenyl, imine
functional group
-
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)