Merck
324973
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2′-deoxycytidine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH
mp
217-219 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)