Kluczowe dokumenty
318213
Sorbitan monolaurate
Synonim(y):
Span® 20
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.46
Beilstein:
8355657
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Polecane produkty
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
8
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18+/m0/s1
Klucz InChI
LWZFANDGMFTDAV-WYDSMHRWSA-N
Informacje prawne
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?