Przejdź do
P6136
Brij® O10
Synonim(y):
Brij 97, C18-1E10, Polyoxyethylene (10) oleyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
915,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H35(OCH2CH2)nOH, n~10
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
709.00 g/mol
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Application
Brij O10 has been used in a study to assess the aqueous surfactant two-phase systems for the continuous countercurrent cloud point extraction.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
436240STS0214388866
HLB
12.4
HLB
15
HLB
15.5
HLB
4
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.901 g/cm3 at 20 °C
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
mol wt
709.00 g/mol
mol wt
average Mn ~1,150
mol wt
average Mn ~1,150
mol wt
average Mn ~357
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>464.0 °F - Equilibrium method
flash_point_c
> 240 °C - Equilibrium method
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Bonjour Faut-il particulièrement protéger ce produit de la lumière ? Y a t'il un tampon ou pH conseillé pour des dilutions stables ?
    1 answer
    1. This product is not particularly sensitive to light but is susceptible to oxidation. The pH limits have not been established. Please see the link below to review the product datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/263/219/p6136pis.pdf