Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 268,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 817,00 zł |
Informacje o tej pozycji
268,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
430.63 g/mol
concentration
45-55% (GC)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24+/m0/s1
InChI key
HVUMOYIDDBPOLL-XGKPLOKHSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| description non-ionic | description non-ionic | description - | description non-ionic |
| mol wt 430.63 g/mol | mol wt 957.52 g/mol | mol wt 428.62 g/mol | mol wt 428.60 g/mol |
| concentration 45-55% (GC) | concentration - | concentration ≥60% (GC) | concentration - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?