317721
Dicyclohexylmethanol
98%
Synonim(y):
Dicyclohexylcarbinol
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
tw
154 °C/12 mmHg (lit.)
mp
58-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H24O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-14H,1-10H2
Klucz InChI
DEFUSPNGFCCTEU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3