PHR1229
Ethylbenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ethylbenzene, NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1265457
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
810 °F
granice wybuchowości
6.7 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
tw
136 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
hearing organs
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?