Przejdź do
450286
Rhodium(III) chloride hydrate
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Rhodium trichloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
RhCl3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.26 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-165-4
MDL number:
Assay:
99.95% trace metals basis
Form:
crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
crystalline
composition
Rh, 40%
reaction suitability
core: rhodium
impurities
≤550 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
SMILES string
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Application
The product has been used as a precursor for Rh particles, to study the effect of Rh on the water-gas system.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
520772206261307866
description
99.95% trace metals basis
description
crystalline, ≥99.9% trace metals basis
description
Rh 38-40 %
description
98%
form
crystalline
form
crystalline
form
powder or crystals
form
crystalline
assay
99.95% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
-
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
mp
-
impurities
≤550 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
-
impurities
-
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
PEM fuel cells
homogeneous catalyst
material synthesis precursor
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodium(III) chloride hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)