307823
Sodium hydrogen sulfate
technical grade
Synonim(y):
Sodium bisulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
≥90.0% NaOH basis (titration)
Postać
crystalline
ciąg SMILES
[Na+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A source of sulfur in the synthesis of the Ni-doped Cu2ZnSnS4 (CZTS) material, which find its application in solar energy conversion technologies.
- As a pH regulator to maintain acidic conditions in various processes.
- A acidic catalyst to facilitate the esterification process between oleyl alcohol and oleic acid.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1