Przejdź do
S4547
Sodium bromide
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
NaBr, natrium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
688,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.89
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050404
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-599-9
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 806 °C)
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
mp
755 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.1%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium bromide has been used:
  • to dialyze DNA solutions to keep the DNA helix intact
  • to maintain the relative humidity of edible film samples, stored in desiccator
  • as reference standard to confirm bromide ion retention time
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
220345310506229881
description
BioXtra, ≥99.0%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
≥99.99% trace metals basis
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
-
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99.0%
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
cation traces
Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Al: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.1%
cation traces
-
cation traces
Mg: ≤0.001%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES), Ba: ≤0.002%, K: ≤0.1%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤5 ppm
cation traces
-
vapor pressure
1 mmHg ( 806 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 806 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 806 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 806 °C)
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
impurities
-
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bromide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)