Przejdź do
M70800
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Edaravone, 5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
133,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
170,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
201-891-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
609575
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one, 99%
Quality Segment
assay
99%
form
powder, crystals or chunks
bp
287 °C/265 mmHg (lit.)
mp
126-128 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for detection of reducing carbohydrates by ESI/MALDI -MS.[1]
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazoline-5-one may be used:
  • As a reagent for the detection of reducing carbohydrates by ESI/MALDI-MS.
  • To improve the sensitivity of reducing mono- and oligo-saccharides for their subsequent determination using capillary zone electrophoresis.
  • For the precolumn derivatization of the monosaccharide components of Salvia miltiorrhiza, liguspyragine hydrochloride, and glucose injection prior to their analysis by high performance liquid chromatography (HPLC).[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7778461.07293Y0001138
form
powder, crystals or chunks
form
solid
form
solid
form
-
assay
99%
assay
96%
assay
-
assay
-
mp
126-128 °C (lit.)
mp
124-128 °C
mp
107-109 °C
mp
126-128 °C (lit.)
bp
287 °C/265 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
287 °C/265 mmHg (lit.)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?