Merck
307327
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
97%
Synonim(y):
Kryptofix® 21
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.29
Beilstein:
607391
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
88-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
Klucz InChI
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3