Przejdź do
52045
Hexacyclen
≥97.0% (NT)
Synonim(y):
1,4,7,10,13,16-Hexaazacyclooctadecane
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H30N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.41
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-042-8
Beilstein/REAXYS Number:
1105038
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
solid
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
solid
mp
147-152 °C
SMILES string
C1CNCCNCCNCCNCCNCCN1
InChI
1S/C12H30N6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h13-18H,1-12H2
InChI key
RVJABZUDCPZPPM-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Nitrogen analog of 18-crown-6 in which the secondary amines act as excellent electron donors to transition metal cations. Review
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
158402193933388440
assay
≥97.0% (NT)
assay
98%
assay
-
assay
95%
mp
147-152 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)