Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 599,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)3N(CH3)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.00
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
599,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
(3-Bromopropyl)trimethylammonium bromide, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)CCCBr
InChI
1S/C6H15BrN.BrH/c1-8(2,3)6-4-5-7;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NNZGNZHUGJAKKT-UHFFFAOYSA-M
General description
(3-Bromopropyl)trimethylammonium bromide is a quaternary ammonium salt and has various applications in organic chemistry, including the synthesis of hydrophilic-hydrophobic block copolymers. Additionally, this compound can be used as a surfactant in the synthesis of ultrathin nano scrolls (NSs).
Application
(3-Bromopropyl)trimethylammonium bromide can be used as a reagent in the synthesis of:
- Octa-cationic imidazolyl Al(III) phthalocyanine bifunctional catalyst CAT 2.
- Divalent surfactants like N-(3-trimethylammoniumpropyl)hexadecyldimethylammonium dibromide and N-(3-trimethylammoniumpropyl)octadecylammonium dibromide by reacting with surfactant precursor compounds hexadecyldimethylamine (C16NMe2), octadecyldimethylamine (C18NMe2) respectively.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay ≥98.0% (AT) | assay ≥98.0% (NT) | assay 98% |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| form solid | form solid | form powder | form crystals |
| mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?