Przejdź do
27690
2,4,6-Trimethylpyridine
99% (GC), liquid, puriss. p.a.
Synonim(y):
2,4,6-Collidine, sym-Collidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-613-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107283
Assay:
99% (GC)
Form:
liquid
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2,4,6-Trimethylpyridine, puriss. p.a., 99% (GC)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
99% (GC)
form
liquid
impurities
≤0.1% water
evapn. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.498
bp
171-172 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,6-Trimethylpyridine is a heterocyclic aromatic compound that is commonly used in dehydrohalogenation reactions. It is also used as a reaction solvent or chemical additive in organic reactions due to its basic properties.
Application
2,4,6-Trimethylpyridine can be used as a reagent:      
  • In solid-phase peptide synthesis.     
  • To synthesize trichloro(2,4,6-trimethylpyridine) Au(III) complex by reacting with HAuCl4.
Tissue fixative for electron microscopy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1423878.2226728612
assay
99% (GC)
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥90.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
-43 °C
mp
-
refractive index
n20/D 1.498
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/cm3 at 20 °C
density
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Trimethylpyridine
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)