Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 552,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
552,00 zł
vapor pressure
10 mmHg ( 72 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
bp
232 °C/32 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.), 52-55 °C
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
InChI key
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Application
- To induce hydrophobicity in nanodiamond (ND) powders.
- In the surface modification of graphite and fullerenes.
- As a dual source of carbon and nitrogen in the synthesis of N-doped carbon nanotubes (CNTs).
- To synthesize a single-chain cationic surfactant, bis(amidoethylcarbamoylethyl) octadecylamine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC) | description technical grade, 90% | description ≥99.0% (GC) | description ≥99% (GC) |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 90% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form liquid | form - |
| mp 52-55 °C, 50-52 °C (lit.) | mp 50-52 °C (lit.) | mp 12-14 °C (lit.) | mp 50-52 °C (lit.) |
| bp 232 °C/32 mmHg (lit.) | bp 232 °C/32 mmHg (lit.) | bp 216-218 °C (lit.) | bp 232 °C/32 mmHg (lit.) |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octadecylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
298.4 °F - closed cup
flash_point_c
148 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?