Przejdź do
D58600
3,4-Dichlorobenzylamine
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-035-1
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI key
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D58406C27204D56608
description
95%
description
97%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
97%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
crystals
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
-
density
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
aldehyde
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)