Merck
306150
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl phthalate
99%
Wybierz wielkość
5 G
351,00 zł
250 G
404,00 zł
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
351,00 zł
250 G
404,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(CO2C6H11)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.42
Beilstein:
1889288
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
11.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.1 mmHg ( 150 °C)
Próba
99%
mp
63-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
InChI
1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
Klucz InChI
VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dicyclohexyl phthalate (DCHP) is a phthalate ester that is mainly used as a plasticizer in the plastics and packaging industry.[1]
Zastosowanie
DCHP modified multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) may be used to functionalize screen printed electrodes in biosensor based applications.[2] It may also be used as a reference standard for the determination of dicyclohexyl phthalate in aquatic matrices by ultra-high performance liquid chromatography coupled to hybrid Q-orbitrap mass spectrometry(UHPLC-HRMS).[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 - 374.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
180 - 190 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Targeted quantification and untargeted screening of alkylphenols, bisphenol A and phthalates in aquatic matrices using ultra-high-performance liquid chromatography coupled to hybrid Q-Orbitrap mass spectrometry.
Huysman S, et al.
Analytica Chimica Acta, 801, 185-191 (2018)
Electrochemical acetylcholinesterase biosensor based on multi-walled carbon nanotubes/dicyclohexyl phthalate modified screen-printed electrode for detection of chlorpyrifos.
Chen D, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 801, 185-191 (2017)
Double imprinted photoresponsive polymer for simultaneous detection of phthalate esters in plastics.
Gong C, et al.
European Polymer Journal, 108, 295-303 (2018)
B G Lake et al.
Acta pharmacologica et toxicologica, 51(3), 217-226 (1982-09-01)
The oral administration of 500-2500 mg/kg/day dicyclohexyl phthalate (DCHP) to young male Sprague-Dawley rats for 7 days resulted in liver enlargement and induction of some parameters of hepatic xenobiotic metabolism. Additional studies indicated that the hepatic enzyme induction resembled that
Anne-Marie Saillenfait et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 29(6), 510-521 (2009-04-25)
The objective of this study was to evaluate the developmental toxic potential of di-n-hexyl phthalate (DnHP) and dicyclohexyl phthalate (DCHP) in rats. Pregnant Sprague-Dawley rats were exposed to DnHP or DCHP at doses of 0 (olive oil), 250, 500 and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf