Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 947,00 zł |
Informacje o tej pozycji
264,00 zł
vapor density
10.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.16 mmHg ( 150 °C)
assay
98%
form
viscous liquid
autoignition temp.
450 °F
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3
InChI key
IRIAEXORFWYRCZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
Application
- Use as Plasticizer: BBP was predominantly used as a plasticizer in PVC to increase flexibility. Its application extended to products such as artificial leather, flooring, and adhesives (Wikiwand).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 97.0-103.0% (T) | description 98 atom % D, 99% (CP) |
| assay 98% | assay 99% | assay 97.0-103.0% (T) | assay 99% (CP) |
| density 1.1 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.043 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.036 g/mL at 25 °C |
| vapor density 10.8 (vs air) | vapor density 9.6 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
| refractive index n20/D 1.54 (lit.) | refractive index n20/D 1.492 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form viscous liquid | form - | form crystals | form - |
| autoignition temp. 450 °F | autoignition temp. 756 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl butyl phthalate
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
85-68-7
85-68-7
85-68-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?