Merck
B5907
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate
suitable for use as a catalyst for electron microscopy. Modified to render it safe in transit.
Wybierz wielkość
B5907-1VL
225,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O4
Masa cząsteczkowa:
242.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Form:
powder
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
contains
50% dicyclohexyl phthalate as stabilizer
reaction suitability
reagent type: oxidant
packaging
vial of 9.9 g
mp
54 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
16852118304289132
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
54 °C
mp
-
mp
-
mp
90-93 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
liquid
form
-
form
solid
contains
50% dicyclohexyl phthalate as stabilizer
contains
-
contains
stabilizer
contains
-
Other Notes
Formulated specifically for use with Histocryl and LR white acrylic resins.
signalword
Danger
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-61-7
CAS No.
84-61-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laszlo Prokai et al.
Science translational medicine, 7(297), 297ra113-297ra113 (2015-07-24)
Many neurological and psychiatric maladies originate from the deprivation of the human brain from estrogens. However, current hormone therapies cannot be used safely to treat these conditions commonly associated with menopause because of detrimental side effects in the periphery. The
Megan E Oest et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 33(3), 334-342 (2014-11-20)
Late-onset fragility fractures are a common complication following radiotherapy for metastatic disease and soft tissue sarcomas. Using a murine hindlimb focal irradiation model (RTx), we quantified time-dependent changes in osteoclasts and mineral apposition rate (MAR). Mice received either a single
Meital Bloch et al.
International journal of pharmaceutics, 478(2), 504-516 (2014-12-02)
To increase colonoscopy capability to discriminate benign from malignant polyps, we suggest combining two imaging approaches based on targeted polymeric platforms. Water-soluble cationized polyacrylamide (CPAA) was tagged with the near infrared (NIR) dye IR-783-S-Ph-COOH to form Flu-CPAA. The recognition peptide
Ahmed M Debela et al.
Biosensors & bioelectronics, 71, 25-29 (2015-04-17)
An alternative strategy for surface tethering of DNA probes, where highly reactive glassy carbon (GC) substrates are prepared via electrochemical hydrogenation and electrochemical/chemical chlorination is reported. Thiolated DNA probes and alkanethiols were stably immobilised on the halogenated carbon, with electrochemical
David K Dempsey et al.
Macromolecular materials and engineering, 299(12), 1455-1464 (2015-01-21)
Current synthetic vascular grafts have poor patency rates in small diameter applications (<6 mm) due to intimal hyperplasia arising from a compliance mismatch between the graft and native vasculature. Enormous efforts have focused on improving biomechanical properties; however, polymeric grafts