Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.485
acid value
≤3
density
0.980 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
InChI key
MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Unified BARGE Method for Phthalate Migration: A simplified unified BARGE method has been proposed to assess the migration of phthalate esters from ingested PVC consumer products. This study focuses on the migration behaviors of phthalates like Di-n-octyl phthalate, aiding in regulatory assessments and consumer safety evaluations (Mohamed et al., 2023).
- ECTFE Porous Membrane for Dehumidification: The development of an ECTFE porous membrane for dehumidification of gaseous streams through a membrane condenser introduces a novel application of membrane technology, potentially incorporating Di-n-octyl phthalate as a process agent, enhancing industrial gas separation and purification processes (Pan et al., 2022).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| refractive index n20/D 1.485 | refractive index - | refractive index - |
| density 0.980 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.980 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.980 g/mL at 20 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - |
| functional group ester | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-n-octyl phthalate
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
117-84-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?