Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 167,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
Informacje o tej pozycji
167,00 zł
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
InChI key
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 85% | description ≥85% | description 97% | description 98% |
| assay 85% | assay ≥85% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form - | form solid |
| density 0.824 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.824 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.823 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 193-194 °C (lit.) | bp 193-194 °C (lit.) | bp 167-168 °C (lit.) | bp 192 °C/735 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.422 (lit.) | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?