Przejdź do
239763
1-Decanol
≥98%
Synonim(y):
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-956-9
Beilstein/REAXYS Number:
1735221
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 70 °C), 8.25 mmHg ( 100 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
550 °F
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
General description
The interaction of 1-decanol with nanosilicas and silica gels were analyzed using differential scanning calorimetry (DSC) and thermoporometry.
Application
1-Decanol was used as an extraction solvent in the determination of several toxic phenolic compounds present in cigarette smoke by single-drop microextraction in combination with liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W2365001091028CDS001495
description
≥98%
description
≥98%, FCC, FG
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
AldrichCPR
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
assay
-
solubility
diethyl ether: soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
solubility
ethanol: 60%, clear, colorless (1mL/3mL)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
-
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
mp
5-7 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
95 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)