Merck
273023
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
99%
Wybierz wielkość
5 G
943,00 zł
943,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
943,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
943,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
173-175 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(13(16)17)8-12(9-11)15(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17)
Klucz InChI
NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid was used in the synthesis of 5,5-di-tert-butylanilinium sulphate[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
THE SYNTHESIS AND SUBSTITUTION REACTIONS OF 3, 5-DI-tert-BUTYLPHENOL.
Canadian Journal of Chemistry, 41(7), 1653-1656 (1963)