Merck
303828
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
Chloroetylomagnez
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.82
Beilstein:
3647886
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in THF
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Ethylmagnesium chloride solution can be used:
  • In Cp2ZrCl2 catalyzed ethylcarboxylation of alkenes using carbon dioxide to corresponding carboxylic acids.
  • In the preparation of cyclobutylmagnesium carbenoids by reacting with 1-chlorocyclobutyl p-tolyl sulfoxides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zirconocene-catalyzed sequential ethylcarboxylation of alkenes using ethylmagnesium chloride and carbon dioxide
Shao P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 51(30), 6640-6642 (2015)
Cyclobutylmagnesium Carbenoids: Generation from 1-Chlorocyclobutyl p-Tolyl Sulfoxides with Ethylmagnesium Chloride, Properties, and Some Synthetic Uses
Satoh T, et al.
Synlett, 2010(02), 286-290 (2010)