Merck
561452
Sigma-Aldrich
Ethyllithium solution
0.5 M in benzene: cyclohexane
Synonim(y):
Ethyllithium
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.00
Beilstein:
3587196
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in benzene: cyclohexane
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]CC
InChI
1S/C2H5.Li/c1-2;/h1H2,2H3;
Klucz InChI
BLHLJVCOVBYQQS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyllithium is a general organolithium reagent used in the nucleophilic addition reaction to synthesize a variety of intermediates.
Opakowanie
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Blood, Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-17.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-27.22 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Highly stereoselective epoxidation of O-protected 3-hydroxy-1-nitroalkenes.
Jain A, et al.
Tetrahedron, 65(40), 8362-8366 (2009)
Conversions of osmabenzyne and isoosmabenzene.
Zhao Q, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11597-11603 (2012)
Interaction of alkyllithium compounds with base. Complex formation between ethyllithium and triethylamine in benzene.
Brown T L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 86(11), 2135-2141 (1964)