299847
2-Hydroxyfluorene
98%
Synonim(y):
2-Fluorenol
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
167-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H10O/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14H,7H2
Klucz InChI
ZDOIAPGLORMKTR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3