Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 546,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
mp
80-83 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C20H18O/c21-13-2-1-4-14-7-8-17-10-9-15-5-3-6-16-11-12-18(14)20(17)19(15)16/h3,5-12,21H,1-2,4,13H2
InChI key
MRENSFROWALQNU-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Pyrenebutanol, an alcohol, is an organic building block. It participates in the polymerization of cyclic esters (lactide, δ-valerolactone and ε-caprolactone).
Application
1-Pyrenebutanol may be employed in the following studies:
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 97% | description suitable for fluorescence, ≥97.0% (T) | description - |
| assay 99% | assay 97% | assay ≥97.0% (T) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 80-83 °C (lit.) | mp 184-186 °C (lit.) | mp 167-171 °C | mp - |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?