Merck
717355
D-Glucose-5-13C
98 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Labeled Glucose, Dextrose-5-13C
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H12O6
Masa cząsteczkowa:
181.15
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC[13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i2+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-XCIUHENGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)