Merck
777307
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-13C-1,2,3,4,5,6,6-d7
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5D7H5O6
Masa cząsteczkowa:
188.19
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
97 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
O[C@]1([2H])[C@](O)([2H])[13C@](O)([2H])O[C@@](C([2H])([2H])O)([2H])[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6+1D
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-JYGMKPGUSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)