Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
powder
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
mp
152-154 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
O[C@@H]1CO[13CH](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i5+1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-KOPVYNEGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?