Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5DH11O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.15
UNSPSC Code:
12352201
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
assay
≥99% (CP)
form
solid
mass shift
M+2
SMILES string
O[C@H]([C@@H](CO)O[13C](O)([2H])[C@@H]1O)[C@@H]1O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?